Learn More
Cowie Technology™ Abdampfschale aus PTFE mit flacher Form und Ausguss
Mit Tülle für einfaches Ausgießen. Die flache Verdampfungsschale aus PTFE mit Ausguss ist in verschiedenen Größen erhältlich.
13.30 CHF - 36.05 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | PTFE |
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Enthält | Ausguss |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10582392
|
Cowie Technology™
006.1050.1 |
50 ml | 82 mm | 15 mm |
16.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10383592
|
Cowie Technology™
006.1025.1 |
25 ml | 65 mm | 12 mm |
13.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10222142
|
Cowie Technology™
006.1100.1 |
100 mL | 102 mm | 20 mm |
24.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10110432
|
Cowie Technology™
006.1180.1 |
180 mL | 130 mm | 22 mm |
33.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10028191
|
Cowie Technology™
006.1350.1 |
350 ml | 132 mm | 36 mm |
36.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Chemikalienbeständig und inert
- Besonders glatte Innenfläche
- Verwendbar bis 280 °C
- Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
Flach | |
Rund | |
Ausguss | |
-200 °C bis +280 °C |
PTFE | |
Abdampfschale | |
Glatt |