Learn More
Cowie Technology™ Abdampfschale aus PTFE mit flacher Form und Ausguss
Mit Tülle für einfaches Ausgießen. Die flache Verdampfungsschale aus PTFE mit Ausguss ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Cowie Technology™ 006.1100.1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10222142
  • 24.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Isostatischer Guss aus reinem PTFE
  • Chemikalienbeständig und inert
  • Besonders glatte Innenfläche
  • Verwendbar bis 280 °C
  • Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
Spezifikation
3,33 fl oz.
100 mL
Rund
Ausguss
-200 °C bis +280 °C
102 mm
Flach
PTFE
Abdampfschale
Glatt
20 mm