Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Verdampfungsschale, flache Form
Inert und chemisch beständig. Die flache Abdampfschale aus PTFE ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
13.55 CHF - 38.60 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | PTFE |
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Ausführung der Innenwände | Glatt |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10572202
|
Cowie Technology™
006.1025 |
25 mL | 42 mm | 25 mm |
13.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10572392
|
Cowie Technology™
006.1050 |
50 mL | 60 mm | 20 mm |
14.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10088171
|
Cowie Technology™
006.1100 |
100 mL | 80 mm | 28 mm |
18.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10098171
|
Cowie Technology™
006.1180 |
180 mL | 78 mm | 46 mm |
26.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10552972
|
Cowie Technology™
006.1350 |
350 mL | 100 mm | 55 mm |
38.60 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Chemikalienbeständig und inert
- Besonders glatte Oberfläche im Inneren
- Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
Flach | |
Rund | |
Glatt |
PTFE | |
Abdampfschale | |
-200 °C bis +280 °C |