Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Verdampfungsschale, flache Form
Inert und chemisch beständig. Die flache Abdampfschale aus PTFE ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich.
Marke:  Cowie Technology™ 006.1100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10088171
  • 18.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Isostatischer Guss aus reinem PTFE
  • Chemikalienbeständig und inert
  • Besonders glatte Oberfläche im Inneren
  • Verwendbar bis 280 °C
Spezifikation
Spezifikation
3,33 fl oz.
100 mL
Rund
Glatt
28 mm
Flach
PTFE
Abdampfschale
-200 °C bis +280 °C
80 mm