Learn More
Epredia™ Diagnostikobjektträger aus PTFE
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Marke: Epredia™ X2XER215L
Beschreibung
- Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
- Konstruktion aus PTFE
- Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
- Verhindert Kreuzkontaminationen
- Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
25 mm | |
PTFE | |
1 | |
Geschliffene Kante, 90° | |
100/Packung |
75 mm | |
Objektträger für die Diagnostik | |
Blau | |
8 mm-Well |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14