Learn More
Epredia™ Diagnostikobjektträger aus PTFE
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Marke:  Epredia™ X2XER203B
164.35 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10632391
  • 173.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
  • Konstruktion aus PTFE
  • Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
  • Verhindert Kreuzkontaminationen
  • Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
PTFE
3
Geschliffene Kante, 90°
100/Packung
75 mm
Objektträger für die Diagnostik
Schwarz
14 mm-Well
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Diagnostikobjektträger aus PTFE >