Learn More
Pseudothiohydantoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11496974
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pseudothiohydantoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496974
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11496974
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21461.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 556-90-1 | C3H4N2OS | 116.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-90-1
Summenformel C3H4N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 116.138
MDL-Nummer MFCD00003186
InChI-Schlüssel HYMJHROUVPWYNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudothiohydantoin, 2-aminothiazol-4 5h-one, 2-imino-4-thiazolidinone, 4 5h-thiazolone, 2-amino, usaf dm-1, 2-imino-4-thiazolidone, 2-amino-2-thiazolin-4-one, usaf be-4-5, 2-amino-4-oxo-thiazole, 2-imino-thiazolidin-4-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11175
IUPAC-Name 2-Amino-1,3-Thiazol-4-on
SMILES C1C(=O)N=C(S1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pseudothiohydantoin
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 116.14
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
Chargennummer10106044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
ChargennummerJ7103C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
Chargennummer10199572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
Chargennummer10198668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
Name des Produkts
Pseudothiohydantoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >