Learn More
Pseudothiohydantoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11406984
Zum Warenkorb hinzufügen
Pseudothiohydantoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406984
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11406984
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21461.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-90-1
Summenformel C3H4N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 116.138
MDL-Nummer MFCD00003186
InChI-Schlüssel HYMJHROUVPWYNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudothiohydantoin, 2-aminothiazol-4 5h-one, 2-imino-4-thiazolidinone, 4 5h-thiazolone, 2-amino, usaf dm-1, 2-imino-4-thiazolidone, 2-amino-2-thiazolin-4-one, usaf be-4-5, 2-amino-4-oxo-thiazole, 2-imino-thiazolidin-4-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11175
IUPAC-Name 2-Amino-1,3-Thiazol-4-on
SMILES C1C(=O)N=C(S1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pseudothiohydantoin
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 116.14
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
Chargennummer10106044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
ChargennummerJ7103C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
Chargennummer10199572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
Chargennummer10198668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21461.06,B21461.22,B21461.14
Name des Produkts
Pseudothiohydantoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >