Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protein-Kinase C-Epsilon Translokations-Inhibitor-Peptid, Negativkontrolle
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
45.95 CHF - 56.05 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein codiertes Peptid mit einer identischen Aminosäure-Zusammensetzung wie das Protein Kinase C Epsilon Translocation Inhibitor Peptide. Eine zellundurchlässige Negativkontrolle für die Hemmung der PKC-Translokation.
Molekulargewicht 843.98
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15430597
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J66521.!D
0.5 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15440597
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J66521.M^
1 mg
56.05 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Fest
843.98
RUO - research use only
-30°C to -10°C
Ein codiertes Peptid mit einer identischen Aminosäure-Zusammensetzung wie das Protein Kinase C Epsilon Translocation Inhibitor Peptide. Eine zellundurchlässige Negativkontrolle für die Hemmung der PKC-Translokation.
Protein Kinase C-epsilon Translocation Inhibitor Peptide, Negative Control
Leu-Ser-Glu-Thr-Lys-Pro-Ala-Val
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Protein-Kinase C-Epsilon Translokations-Inhibitor-Peptid, Negativkontrolle