Learn More
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B-Medium
Für die Reinigung und Fraktionierung von Immunoglobin. Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B-Medium eignet sich auch gut für die Immunpräzipitation.
775.00 CHF - 21640.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen | 20 mg humanes IgG/ml |
---|---|
Ligandenkonzentration | 3 mg Protein A/ml Medium |
Matrix | 4%ige quervernetzte Agarose |
Partikelgröße | 90 μm |
pH | 2 bis 10 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11554955
|
Cytiva
17-0963-02 |
500 ml |
21640.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11514945
|
Cytiva
17-0780-01 |
1,5 g |
775.00 CHF
1500 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11564955
|
Cytiva
17-0963-03 |
25 ml |
2945.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Starke Bindung an die FC-Region von IgG
- Geeignet für die Aufreinigung polyklonaler Antikörper
- Hohe Kapazität —20 mg humanes IgG/ml
- pH-Stabilitätsreinigung mittels Verfahren der ortsgebundenen Reinigung (CIP): 2 bis 10
- Stabil in gängigen wässrigen Puffern, 6 M Guanidin-HCl, 8 M Harnstoff
Spezifikation
20 mg humanes IgG/ml | |
4%ige quervernetzte Agarose | |
2 bis 10 | |
Für die Immunoglobinreinigung und -fraktionierung und für Immunpräzipitationsverfahren geeignet |
3 mg Protein A/ml Medium | |
90 μm | |
2 °C bis 8 °C | |
Natives Protein A |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol