Learn More
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B-Medium
Für die Reinigung und Fraktionierung von Immunoglobin. Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B-Medium eignet sich auch gut für die Immunpräzipitation.
Marke: Cytiva 17-0963-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Starke Bindung an die FC-Region von IgG
- Geeignet für die Aufreinigung polyklonaler Antikörper
- Hohe Kapazität —20 mg humanes IgG/ml
- pH-Stabilitätsreinigung mittels Verfahren der ortsgebundenen Reinigung (CIP): 2 bis 10
- Stabil in gängigen wässrigen Puffern, 6 M Guanidin-HCl, 8 M Harnstoff
Spezifikation
20 mg humanes IgG/ml | |
4%ige quervernetzte Agarose | |
2 bis 10 | |
2 °C bis 8 °C | |
Natives Protein A |
3 mg Protein A/ml Medium | |
90 μm | |
500 ml | |
Für die Immunoglobinreinigung und -fraktionierung und für Immunpräzipitationsverfahren geeignet |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Protein A Sepharose CL-4B, 500 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol