Learn More
Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B-Medium
Für die Reinigung und Fraktionierung von Immunoglobin. Cytiva Protein A Sepharose™ CL-4B-Medium eignet sich auch gut für die Immunpräzipitation.
Marke:  Cytiva 17-0963-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11564955
  • 2945.00 CHF / 25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Starke Bindung an die FC-Region von IgG
  • Geeignet für die Aufreinigung polyklonaler Antikörper
  • Hohe Kapazität —20 mg humanes IgG/ml
  • pH-Stabilitätsreinigung mittels Verfahren der ortsgebundenen Reinigung (CIP): 2 bis 10
  • Stabil in gängigen wässrigen Puffern, 6 M Guanidin-HCl, 8 M Harnstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mg humanes IgG/ml
4%ige quervernetzte Agarose
2 bis 10
2 °C bis 8 °C
Natives Protein A
3 mg Protein A/ml Medium
90 μm
25 ml
Für die Immunoglobinreinigung und -fraktionierung und für Immunpräzipitationsverfahren geeignet
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Protein A Sepharose CL-4B, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis