Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ WAX-1S Tertiär-Amin-Ionenaustausch-HPLC-Säule, Monolith, 4,6 mm x 50 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: Monolith; Säulenphase: Ionenaustausch
Marke: Thermo Scientific™ 064294
1179.91 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnelles Reinigen von Proteinen durch Ionenaustausch mithilfe der stationären Phase aus tertiärem Amin der Thermo Scientific™ ProSwift™ WAX-1S LC-Säulen. Diese monolithischen Ionenaustauschsäulen bieten die hervorragende Auflösungsleistung nicht poröser Medien in Kombination mit der hohen Kapazität konventioneller poröser Medien. Sie ermöglichen hervorragende Trennungen mithilfe von schnellen Gradienten bei niedrigen und hohen Flussraten, um die Produktivität zu steigern. Diese Säulen sind langlebig und robust und bewahren selbst nach Hunderten von Läufen ihre Stabilität und Reproduzierbarkeit.
Jeder Monolith ist eine einzelne zylindrische Polymerstange, die ein ununterbrochenes Netz von miteinander verbundenen Durchflusskanälen mit einer bestimmten Porengröße enthält. Diese großen Kanäle in Kombination mit der nicht porösen Oberfläche des Monolithen bieten schnellen Massentransfer, hohe Auflösung und schnelle Proteintrennungen. Die einzigartige kugelförmige Morphologie des Polymermediums ist für seine hohe Kapazität ausschlaggebend.
Säulenvielfalt
- Erhältlich im Format 4,6 x 50 mm für die Trennung von Biomolekülen oder im Format 1,0 x 50 mm für hochauflösende mikroanalytische Trennungen von Biomolekülen
Besonders geeignet zur Trennung von Proteinen
- Hohe Beladungskapazität
- Schnelle Analyse
- Große Auswahl an Betriebsflussraten
- Ausgezeichnete Stabilität in einem großen pH-Wertbereich
- Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
- Hoher Durchsatz und höhere Produktivität
Spezifikation
Analysesäule | |
0,5 bis 1,5 ml/min | |
1000 psi (70 bar) | |
2 bis 12 | |
Each | |
Tertiäres Amin | |
Monolithisches Polymer | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
4,6 mm | |
50 mm | |
Monolith | |
Monolith | |
60 °C | |
Monolith | |
Ionenaustausch | |
Analysesäule | |
Responsibly packaged |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.