Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie Cryptosporidium-spezifische Antigene in menschlichen Stuhlproben schnell nach.
1400.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung ProSpecT™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay
Nachweisbare Analyten Cryptosporidium-spezifische Antigene in frischen, gefrorenen oder konservierten Stuhlproben
Enthält Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Beschreibung Menge Inhalt und Lagerung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Inhalt und Lagerung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11404059
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
R2454096
ProSpecT™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay 96 Wells/Kit 2 °C bis 8 °C
1400.00 CHF
96 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Das ProSpect™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay verwendet monoklonale Antikörper für den qualitativen Nachweis von Cryptosporidium-spezifischem Antigen (CSA) in wässrigen Extrakten von Stuhlproben.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Cryptosporidium. Er vereint hervorragende Empfindlichkeit und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmten Bereich und flexible Optionen für den Probentransport.
  • Ausgezeichnete klinische Leistung
  • Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
  • Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
  • Inkubation bei Raumtemperatur
  • Negativ-Ergebnisse sind farblos
ProSpecT Cryptosporidium ist Teil eines äußerst umfassenden Sortiments von Mikrotiterplatten-Assays für den Test von Stuhlproben auf Infektionskrankheiten. Die ProSpecT Testfamilie hat ein gemeinsames Format, gemeinsame Verfahren, nutzt häufige Reagenzien und maximiert die Effizienz, Produktivität und den Durchsatz.
ProSpecT Cryptosporidium ermöglicht Antigen-Nachweise am selben Tag, ist einfach zu verwenden, flexibel und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
ProSpecT™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay
Cryptosporidium-spezifische Antigene in frischen, gefrorenen oder konservierten Stuhlproben
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay