Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay
Weisen Sie Cryptosporidium-spezifische Antigene in menschlichen Stuhlproben schnell nach.
Marke:  Thermo Scientific™ R2454096
1111.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11404059
  • 1400.00 CHF / 96 Tests
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das ProSpect™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay verwendet monoklonale Antikörper für den qualitativen Nachweis von Cryptosporidium-spezifischem Antigen (CSA) in wässrigen Extrakten von Stuhlproben.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit diesem direkten qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Cryptosporidium. Er vereint hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmbaren Bereich und flexible Optionen für den Probentransport.
  • Hervorragende klinische Leistung
  • Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
  • Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
  • Inkubation bei Raumtemperatur
  • Negative Ergebnisse sind farblos
ProSpecT Cryptosporidium ist Teil eines äußerst umfassenden Sortiments von Mikrotiterplatten-Assays für den Test von Stuhlproben auf Infektionskrankheiten. Die ProSpecT Testfamilie hat ein gemeinsames Format, gemeinsame Verfahrensanwendung, nutzt dieselben Reagenzien und maximiert die Effizienz, Produktivität und den Durchsatz.
ProSpecT Cryptosporidium ermöglicht Antigen-Nachweise am selben Tag, ist einfach zu verwenden, flexibel und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit weniger Aufwand mehr zu leisten.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Cryptosporidium-spezifische Antigene in frischen, gefrorenen oder konservierten Stuhlproben
96 Wells/Kit
ProSpecT™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung
Dokumentation
Instructions
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6212063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog NumberR2454096
Chargennummer6212062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog NumberR2454096
Chargennummer6184248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberR2454096
Chargennummer6162865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberR2454096
Chargennummer6152219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberR2454096
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium Mikrotiterplatten-Assay > ProSpect Crypto Mikrotiterplatte 96/Pckg.