Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B Mikrotiterplatten-Assay
Schneller Nachweis von Clostridium difficile Toxin A und B aus humamen Stuhlproben.
Marke:  Thermo Scientific™ R244596
1489.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13286079
  • 1960.00 CHF / 96 Tests
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Weisen Sie mit dem ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B Mikrotiterplatten-Assay Clostridium difficile Toxin A und B in frischen oder konservierten humanen Stuhlproben in kurzer Zeit nach.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit dem ersten C. difficile Toxin A/B Mikrotiterplatten-Assay, das hervorragende Sensitivität und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmten Temperaturbereich und flexible Optionen für den Probentransport vereint.
  • Hervorragende klinische Leistung
  • Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
  • Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
  • Inkubation bei Raumtemperatur
  • NegativeErgebnisse sind farblos
ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B ist ein direkter, qualitativer Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Clostridium difficile Toxin A und B und ist Teil des umfassendsten Sortiments von Mikrotiterplatten-Assays für enterische Infektionskrankheiten. Die ProSpecT Testfamilie hat ein gemeinsames Format, gemeinsame Verfahrensanwendung, nutzt dieselben Reagenzien und maximiert die Effizienz, Produktivität und den Durchsatz. ProSpecT C. difficile Toxin A/B ermöglicht Toxin-Nachweise am selben Tag, ist einfach zu verwenden, flexibel und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
ProSpect C. difficile Toxin A/B Mikrotiterplatten-Assay
Transferpipetten, Mikrotiterplatten-Teststreifenhalter und -deckel, Mikrotiterplatte (8 Wells/Streifen), Enzymkonjugat, Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnungspuffer, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung
96 Wells/Kit
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6212017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog NumberR244596
Chargennummer6195216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberR244596
Chargennummer6174348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2024 Catalog NumberR244596
Chargennummer6128151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberR244596
Chargennummer6107791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog NumberR244596
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B Mikrotiterplatten-Assay > Testkit