Learn More
Thermo Scientific™ Xpect™ Test zum Nachweis von C. difficile Toxin A/B
Weisen Sie Clostridium difficile Toxin A und B aus humanen Stuhlproben mit einem einfachen, dreistufigen Verfahren und Ergebnissen in 20 Minuten in kurzer Zeit nach.
Marke:  Thermo Scientific™ R24650
688.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13235629
  • 805.00 CHF / 20 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 30 °C
Xpect™ Test zum Nachweis von C. difficile Toxin A/B
Testgeräte, Konjugatreagenz 1 (3,6 ml), Konjugatreagenz 2 (3,0 ml), Probenverdünnungsmittel, Positivkontrolle (2,0 ml), Negativkontrolle (2,0 ml), Einweg-Transferpipetten, Verdünnungsröhrchen, Applikatorstäbeaus Holz
20 Tests/Kit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer216292 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2025 Catalog NumberR24650
Chargennummer187342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberR24650
Chargennummer182089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog NumberR24650
Chargennummer181002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 Catalog NumberR24650
Chargennummer128559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog NumberR24650
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Xpect™ Test zum Nachweis von C. difficile Toxin A/B > Xpect Test zum Nachweis von C. difficile Toxin A/B, 20/Packung