Learn More
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und anderen Reinraumgeräten und -werkzeugen.
Marke: Contec™ PS-911ETOH
465.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Besteht aus 100 % Polypropylen-Wischtüchern, gesättigt mit Lösung aus 70 % denaturiertem Ethanol und 30 % deionisiertem Wasser, in wiederverschließbarem Beutel
- Sauber, frei von Additiven jeglicher Art und mit sehr geringer Natriumkonzentration
- Erhöhen Sie die Kontrolle und Verantwortlichkeit von Lösungsmitteln und reduzieren Sie VOC-Emissionen
- Geeignet für alle Reinräume der ISO-Klasse 5
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher | |
23 cm | |
28 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
Einmalgebrauch | |
1-lagig | |
Unsteril |
9 in. | |
11 in. | |
Polypropylen | |
Schmelzgeblasener Vliesstoff | |
23 x 28 cm (9 x 11 in.) | |
70 % denaturiertem Ethanol/30 % entionisiertes Wasser |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: trockenlöschpulver zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als 40°C/°F aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, propan-2-ol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1107016-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 07/05/2025 | PS-911ETOH |
1089634-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 10/01/2025 | PS-911ETOH |
1028996-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 26/09/2024 | PS-911ETOH |
992541-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 25/05/2024 | PS-911ETOH |
971366-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 04/11/2023 | PS-911ETOH |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30