Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile Vlies-Wischtücher, getränkt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen. Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen. Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
Marke:  Contec™ PS-911EB/ETOH
680.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17126474
  • 1135.00 CHF / 1440 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgelegt für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen sowie Anwendungen mit medizinischen Geräten
  • Auswahl zwischen gesponnenen Vliesstoff-Wischtüchern aus 100 % Polyester für höhere Reinheit, kostengünstigen wasserstrahlverfestigten Polyester/Cellulose-Wischtüchern und Wischtüchern aus heißluftgezogenem Polypropylen für längere Haltbarkeit
  • Praktisch vorgesättigt mit einer 70/30-Mischung aus IPA in Halbleiterqualität und deionisiertem Wasser oder einer 70/30-Mischung aus denaturiertem Ethylalkohol und deionisiertem Wasser zur Verringerung von VOC-Emissionen und gefährlichem Abfall
  • Alle Wischtücher durch Gammastrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 sterilisiert und nach den Richtlinien gemäß AAMI ISO 11137 (Methode 1) validiert
  • Sterilitätszertifikat und Strahlungszertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Empfohlen für die Verwendung in Umgebungen gemäß ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
  • Wiederverschließbare Beutel, einzeln mit Chargennummer und zur Gewährleistung von Produktintegrität und -reinheit mit manipulationssicheren Etiketten versehen
Compliance
Auf Sterilität geprüft und ein Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 gemäß den Richtlinien des AAMI/ISO 1137-Verfahrens 1 bestätigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PROSAT™ Vorgesättigte Wischtücher
27,9 cm
23 cm
ISO-Klasse 4
Ideal für die routinemäßige Reinigung von Werkzeugen, Instrumenten und anderen Laborgeräten; konzipiert für sterile Umgebungen
70 % vergällter Ethylalkohol/30 % entionisiertes Wasser
11 in.
11 in.
Polypropylen
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
30 Wischtücher/Beutel
Steril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1095875-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/04/2025 Catalog NumberPS-911EB/ETOH
Chargennummer1086464-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog NumberPS-911EB/ETOH
Chargennummer1068455-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/09/2024 Catalog NumberPS-911EB/ETOH
Chargennummer1061647-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/08/2024 Catalog NumberPS-911EB/ETOH
Chargennummer1028996-0-0-1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/10/2024 Catalog NumberPS-911EB/ETOH
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Sterile Vlies-Wischtücher, getränkt > Polypropylen; 9 x 11 Zoll; 70 % denaturierter Ethylalkohol und 30 % deionisiertes Wasser