Learn More
Cole-Parmer™ Propeller für ServoDyne™ Elektronische Mischer
Dreiblättriger Propellerrührer für allgemeine Mischanwendungen
94.70 CHF - 102.60 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Propeller mit 3 Klingen |
---|---|
Bohrungsgröße (angloamerikanisch) | 0.31 Zoll |
Bohrungsgröße (metrisch) | 0,78 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | ServoDyne™ elektronischer Mischer |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11810130
|
Cole-Parmer™
04552-45 |
1.5 Zoll | 3,8 cm |
98.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11800130
|
Cole-Parmer™
04552-40 |
1 in. | 2,5 cm |
102.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11784639
|
Cole-Parmer™
04552-10 |
2 Zoll | 5,1 cm |
94.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Kann einzeln oder mit mehreren auf einem Schaft für gründliches Rühren verwendet werden
- Elektropoliert
- Schiffsschraubenartiger Propellerrührer: Für allgemeine Mischanwendungen
- Turbinenartiger Propellerrührer: Für luftfreies Mischen in tiefen Behältern
Spezifikation
Propeller mit 3 Klingen | |
0.31 Zoll | |
0,78 cm | |
ServoDyne™ elektronischer Mischer |