Learn More
Cole-Parmer™ Propeller für ServoDyne™ Elektronische Mischer
Dreiblättriger Propellerrührer für allgemeine Mischanwendungen
Marke:  Cole-Parmer™ 04552-45
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11810130
  • 98.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann einzeln oder mit mehreren auf einem Schaft für gründliches Rühren verwendet werden
  • Elektropoliert
  • Schiffsschraubenartiger Propellerrührer: Für allgemeine Mischanwendungen
  • Turbinenartiger Propellerrührer: Für luftfreies Mischen in tiefen Behältern
Spezifikation
Spezifikation
Propeller mit 3 Klingen
0,78 cm
3,8 cm
ServoDyne™ elektronischer Mischer
0.31 Zoll
1.5 Zoll
Ideal für allgemeine Mischanwendungen