Learn More
Propargylbromid, 80 Gew.% Lösung in Toluol, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.96 g/mol
149.47 CHF
Spezifikation
Siedepunkt | 88.0°C to 90.0°C |
---|---|
Chemischer Name oder Material | Propargyl bromide |
Namenshinweis | Stabilized |
CAS | 106-96-7, 108-88-3 |
Farbe | Weiß bis gelb |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10166924
|
Thermo Scientific Acros
429121000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
149.47 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AlkylierungsreagenzSpezifikation
88.0°C to 90.0°C | |
Stabilized | |
Weiß bis gelb | |
C3H3Br | |
MFCD00000241 | |
propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin | |
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromoprop-1-yn | |
7842 | |
73 to 87% (propargyl bromide) (GC), 13 to 27% (toluene) (GC) | |
1.4900 to 1.4960 | |
1.3800g/mL |
Propargyl bromide | |
106-96-7, 108-88-3 | |
Kristallpulver | |
HC≡CCH2Br | |
4°C | |
Solubility in water: immiscible | |
C#CCBr | |
118.96 | |
118.96 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
1.38 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes severe skin burns and eye damage. Toxic if swallowed. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-447-1
- Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.