Learn More
Propargylbromid, 80 Gew.% Lösung in Toluol, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.96 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 429121000
143.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10166924
  • 149.47 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Propargylbromid, 80 Gew.% Lösung in Toluol, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml; AcroSeal Glasflasche