Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch
Diese hochauflösende HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch (SCX) erfüllt die aktuellen Anforderungen im Bereich der Proteinseparation.
369.50 CHF - 1188.70 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
Max. Druck | 3000 psi (207 bar) |
Partikelgröße | 10 μm |
pH | 2 bis 12 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12759795
|
Thermo Scientific™
074643 |
50 mm |
369.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12749795
|
Thermo Scientific™
074628 |
250 mm |
1188.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Erfüllen Sie die heutigen Anforderungen an hochauflösende Proteintrennungen mit der Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20-Säule. Diese starke Kationenaustauschsäule (SCX) wurde speziell für schnelle Massenübertragung und hohe Effizienz entwickelt, eine Kombination, die zu hochauflösenden Trennungen führt.
Die stationäre Phase besteht aus 10 μm großen, nicht porösen, lösungsmittelverträglichen Beads aus Ethylvinylbenzol-Divinylbenzol-Copolymer, die gleichmäßig mit einer hochhydrophilen Schicht versehen sind, um unspezifische Wechselwirkungen zwischen der Oberfläche und dem Biopolymer zu reduzieren. Die Oberfläche der Beads wird mit einer SCX-funktionalisierten Polymerschicht versehen, die eine gut kontrollierte Transplantatdichte und eine gleichmäßige Verteilung der Kettenlängen ermöglicht.
Hochauflösende Trennung von Proteinen
- Die veredelte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle
- Schneller Massentransfer für hocheffiziente Trennungen
Spezifikation
Analysesäule | |
3000 psi (207 bar) | |
2 bis 12 | |
60 °C | |
ProPac | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
4 mm | |
10 μm | |
Each | |
Sulfonat | |
Ethylvinylbenzol Divinylbenzol | |
Ionenaustausch | |
Responsibly packaged |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.