Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch
Diese hochauflösende HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch (SCX) erfüllt die aktuellen Anforderungen im Bereich der Proteinseparation.
Marke:  Thermo Scientific™ 074643
367.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12759795
  • 369.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erfüllen Sie die heutigen Anforderungen an hochauflösende Proteintrennungen mit der Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20-Säule. Diese starke Kationenaustauschsäule (SCX) wurde speziell für schnelle Massenübertragung und hohe Effizienz entwickelt, eine Kombination, die zu hochauflösenden Trennungen führt.
  • Nicht poröses Kernpartikel führt zu hocheffizienten Peaks und hochauflösenden Trennungen von Proteinvarianten
  • Die hydrophile Schicht verhindert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen
  • Die gepfropfte Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und einen schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität
  • Geeignet zur Charakterisierung verwandter Proteinvarianten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
50 mm
10 μm
Each
Sulfonat
Ethylvinylbenzol Divinylbenzol
Ionenaustausch
Bio-LC
4 mm
3000 psi (207 bar)
2 bis 12
60 °C
ProPac
Ionenaustausch
Vorsäule
Responsibly packaged
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 HPLC-Säule mit starkem Kationenaustausch > SCX-20G
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.