Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Gold Eindeckmittel mit DAPI
Flüssiges Eindeckmittel, das direkt auf der fluoroszenzmarkierten Zell- oder Gewebeprobe auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
122.00 CHF - 594.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Eindeckmittel |
---|---|
Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung |
Produktlinie | ProLong™ |
Reagenztyp | Eindecklösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15260719
![]() |
Invitrogen™
P36941 |
1 Fläschchen |
122.00 CHF
2 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11569306
![]() |
Invitrogen™
P36935 |
5 Fläschchen |
594.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11549306
![]() |
Invitrogen™
P36931 |
1 Fläschchen |
578.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
ProLong Gold Antifade Mountant with DNA Stain DAPI is a mounting media that can be directly applied to fluorescently labeled cell or tissue samples on microscope slides. It comes ready-to-use and stored at room temperature—just apply a drop, add a coverslip, cure, and image. ProLong Gold Antifade Mountants come in a 2-mL dropper bottle or 10-mL bottle. It is formulated with the blue DNA stain DAPI to make your nuclear counterstaining more convenient and consistent when preparing your samples for imaging.
Spezielle chemische Bestandteile schützen bei Fluoreszenzmikroskopie-Experimenten die fluoreszierenden Farbstoffe vor Verblassung (Photobleichung) – und das ohne signifikante Löschung des anfänglichen Fluoreszenzsignals. ProLong Gold Eindeckmittel ist eine aushärtende Deckflüssigkeit, die einen nahezu perfekten optischen Pfad (1,47 RI) bildet und eine längerfristige Lagerung Ihrer Proben ermöglicht. Gebrauchsfertig (Raumtemperaturlagerung ohne Mischen). Einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen, aushärten lassen und schon kann die Bildgebung beginnen. ProLong Gold-Eindeckmittel ist mit oder ohne nukleären DAPI-Farbstoff erhältlich. ProLong Gold Eindeckmittel wird für das Eindecken von Proben mit fluoreszierenden Proteinen, beispielsweise GFP, nicht empfohlen. Als bester Schutz fluoreszierender Proteine und Farbstoffe wird ProLong Diamond Eindeckmittel empfohlen.
- Schützt Farbstoffe vor Verblassung während der Bildgebung
- Gebrauchsfertige Flüssigkeit, die für längerfristige Lagerung aushärtet
- Eingedeckte Proben bleiben über Monate stabil
- Bewahrt das Fluoreszenzsignal – wenig oder gar keine Verblassung der Fluoreszenz
- Ideal geeignet für Alexa Fluor™ Farbstoffe
- Schutz vor Photobleaching ohne Fluoreszenzlöschung
- Stabile Signale während der Bildgebung und für längerfristige Lagerung
- Brechungsindexanpassung ohne Acrylharze
Nicht für die Eindeckung von Proben mit fluoreszierenden Proteinen wie GFP empfohlen.
Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Befestigung und Verblassungsschutz
Spezifikation
Eindeckmittel | |
Weniger gefährliche, nachhaltige Verpackung | |
ProLong™ | |
Eindecklösung |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.