Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel aus Glas mit NucBlue™ Färbemittel
ProLong Glass Hard-Set Antifade Eindeckmittel ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
137.00 CHF - 660.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Eindeckmittel |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 2 bis 8 °C. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. |
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Produktlinie | ProLong™ |
Reagenztyp | Eindecklösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15808401
|
Invitrogen™
P36983 |
1 Fläschchen |
137.00 CHF
2 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15858371
|
Invitrogen™
P36981 |
5 Fläschchen |
660.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15830993
|
Invitrogen™
P36985 |
1 Fläschchen |
638.00 CHF
10 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
ProLong Glass Antifade Mountant ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger oder Deckglas appliziert wird. Das ProLong Glass Eindeckmittel hat einen Brechungsindex von 1,52 nach dem Aushärten, ähnlich dem von Glas-Deckgläsern, kompatiblem Immersionsöl und Ölimmersions-Mikroskopoptiken, was eine überragende Auflösung und Empfindlichkeit ermöglicht. Das ProLong Glass Eindeckmittel wurde außerdem entwickelt, um einen beispiellosen Photobleich-Schutz über die sichtbaren und Nahinfrarotspektren zu bieten. Sie können ProLong Glass Antifade Eindeckmittel mit nahezu jedem fluoreszierenden Farbstoff oder fluoreszierenden Protein (z. B. GFP, RFP, mCherry) und mit jedem Zell-/Gewebetyp verwenden, um Bildtiefen von 0 bis 100 µm für helle, hochauflösende Z-Stapel-, 3D- und 2D-Bilder zu erhalten.Mit seinem hohen Brechungsindex von 1,52 und der überlegenen Antifade-Formulierung bietet das ProLong Glass Antifade Eindeckmittel folgende Vorteile:
- Bis zu 75 % bessere axiale Auflösung für scharfe Bilder
- 3- bis 4-mal höhere Bildschärfe als mit Eindeckmitteln mit einem Brechungsindex von 1,47, mit scharfen Bildern für Zelleinzelschichten, Gewebeschnitte oder 3D-Zellkulturen bis zu einer Dicke/Brenntiefe von 150 μm
- Niedriger Hintergrund im gesamten Spektrum
- Konservierte Signale von gehemmter Photobleichung
- Wochen bis Monate Stabilität für auf Objektträger montierte Proben
- Anwenderfreundlichkeit
- Mit oder ohne DAPI erhältlich
Das ProLong Glass Antifade Eindeckmittel mit NucBlue Färbemittel enthält eine optimierte Konzentration des Hoechst 33342-Färbemittels, das eine erstklassige nukleare Markierung der meisten Zellen und Gewebe ermöglicht. Das ProLong Glass Eindeckmittel mit NucBlue Färbemittel wird für Präparate mit einer Dicke über 30 µm nicht empfohlen. Dickere Proben können längere Inkubationen mit Markierungsreagenzien erfordern, sodass eine Vorinkubation mit NucBlue Live ReadyProbes Reagenz erforderlich ist.Bilder mit höchster Helligkeit und Schärfe
Bestellinformation
Bei 2–8 °C lagern. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Spezifikation
Eindeckmittel | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Eindecklösung |
Lagerung bei 2 bis 8 °C. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. | |
ProLong™ |