Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel aus Glas mit NucBlue™ Färbemittel
ProLong Glass Hard-Set Antifade Eindeckmittel ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
Marke:  Invitrogen™ P36983
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Product Code. 15808401
  • 137.00 CHF / 2 Milliliter
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
1 Fläschchen
Lagerung bei 2 bis 8 °C. Langzeitlagerung bei -5 bis -30 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden.
ProLong™
2 mL
Eindeckmittel
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Eindecklösung
ProLong™ Glass Antifade Mountant with NucBlue™ Stain, 1 x 2 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2907357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog NumberP36983
Chargennummer2738333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2023 Catalog NumberP36983
Chargennummer2557375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog NumberP36983
Chargennummer2475020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2022 Catalog NumberP36983
Chargennummer2390727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2021 Catalog NumberP36983
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel aus Glas mit NucBlue™ Färbemittel > 2 ml