Learn More
Sartorius Proline Plus Multipacks mit mechanischen Pipetten
Multipacks kombinieren einen Satz Proline Plus mechanische Einkanalpipetten mit passenden Spitzentabletts und nützlichem Zubehör. Sartorius Proline Plus Mechanische Pipetten-Multipacks sind die beste Alternative zum Austausch Ihrer gebrauchten mechanischen Pipetten.
720.00 CHF - 1305.00 CHF
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Optifit Spitzen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Hohe chemische und UV-Beständigkeit |
Modell | Proline Plus |
Produktlinie | Proline Plus |
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15613104
|
Sartorius
LH-728677 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 1/Pckg. | 100 bis 1000 μl, 500 bis 5000 μl, 1 bis 10 ml |
720.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15643094
|
Sartorius
LH-728670 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 10/Pckg. | 0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl |
720.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15673094
|
Sartorius
LH-728673 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 20/Pckg. | 0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl |
940.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15653094
|
Sartorius
LH-728671 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 20/Pckg. | 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl |
820.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15603104
|
Sartorius
LH-728676 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 1/Pckg. | 0.5 bis 10 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl, 30 bis 300 μl) |
1305.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15663094
|
Sartorius
LH-728672 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 10/Pckg. | 0.5 bis 10 μl, 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl |
940.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15683094
|
Sartorius
LH-728674 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 10/Pckg. | 0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl, 500 bis 5000 μl |
1170.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15693094
|
Sartorius
LH-728675 |
Multipacks für mechanische Pipetten | 20/Pckg. | 2 bis 20 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl, 500 bis 5000 μl |
1170.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Description
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren
- Ergonomischer Fingerhaken
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
- Schnelle und leicht ablesbare Volumenanzeige minimiert das Risiko von Fehlern bei der Volumeneinstellung
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Einfache “Selbst-”Kalibrierung
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Vollständig autoklavierbar
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Hochwertige Optifit Standardspitzen für verschiedene Anwendungen
- Der Optiload Spitzenlademechanismus ermöglicht das Laden von Spitzen mit gleicher konstanter Kraft auf jeden Kanal und ermöglicht eine perfekte Abdichtung der Spitzen auf jeden einzelnen Spitzenkonus
Services
Zwei Jahre
Specifications
Optifit Spitzen | |
Hohe chemische und UV-Beständigkeit | |
Proline Plus | |
Multipacks für mechanische Pipetten | |
UV-beständig |
Autoklavierbar | |
Proline Plus | |
Unsteril | |
Safe-Cone Filter | |
2 Jahre |