Learn More
Sartorius Proline Plus Multipacks mit mechanischen Pipetten
Multipacks kombinieren einen Satz Proline Plus mechanische Einkanalpipetten mit passenden Spitzentabletts und nützlichem Zubehör. Sartorius Proline Plus Mechanische Pipetten-Multipacks sind die beste Alternative zum Austausch Ihrer gebrauchten mechanischen Pipetten.
Marke: Sartorius LH-728673
834.96 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21904" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 3X Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle96 (0.2 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 x linearer Ständer und 3 x Einzelpipettenhalter
Beschreibung
- Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren
- Ergonomischer Fingerhaken
- Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
- Schnelle und leicht ablesbare Volumenanzeige minimiert das Risiko von Fehlern bei der Volumeneinstellung
- Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
- Einfache “Selbst-”Kalibrierung
- Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
- Vollständig autoklavierbar
- Hohe chemische und UV-Beständigkeit
- Hochwertige Optifit Standardspitzen für verschiedene Anwendungen
- Der Optiload Spitzenlademechanismus ermöglicht das Laden von Spitzen mit gleicher konstanter Kraft auf jeden Kanal und ermöglicht eine perfekte Abdichtung der Spitzen auf jeden einzelnen Spitzenkonus
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Optifit Spitzen | |
Hohe chemische und UV-Beständigkeit | |
1 | |
Unsteril | |
0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl | |
4 Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle für 96 Spitzen (0.1 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 linearer Ständer und 4 Einzelpipettenhalter | |
UV-beständig |
Autoklavierbar | |
Proline Plus | |
Proline Plus | |
Multipacks für mechanische Pipetten | |
Safe-Cone Filter | |
20/Pckg. | |
2 Jahre |