Learn More
Sartorius Proline Plus Multipacks mit mechanischen Pipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Multipacks kombinieren einen Satz Proline Plus mechanische Einkanalpipetten mit passenden Spitzentabletts und nützlichem Zubehör. Sartorius Proline Plus Mechanische Pipetten-Multipacks sind die beste Alternative zum Austausch Ihrer gebrauchten mechanischen Pipetten.
Marke:  Sartorius LH-728675
1111.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21904" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15693094
  • 1355.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 3X Einkanalpipetten (0.5 bis 10 μl, 10 bis 100 μl, 100 bis 1000 μl), Spitzengestelle96 (0.2 bis 10 μl, 0.5 bis 200 μl, 10 bis 1000 μl), 1 x linearer Ständer und 3 x Einzelpipettenhalter
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringer Kraftaufwand für das Pipettieren
  • Ergonomischer Fingerhaken
  • Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktionsmechanismus
  • Schnelle und leicht ablesbare Volumenanzeige minimiert das Risiko von Fehlern bei der Volumeneinstellung
  • Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
  • Einfache “Selbst-”Kalibrierung
  • Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
  • Vollständig autoklavierbar
  • Hohe chemische und UV-Beständigkeit
  • Hochwertige Optifit Standardspitzen für verschiedene Anwendungen
  • Der Optiload Spitzenlademechanismus ermöglicht das Laden von Spitzen mit gleicher konstanter Kraft auf jeden Kanal und ermöglicht eine perfekte Abdichtung der Spitzen auf jeden einzelnen Spitzenkonus
Serviceleistungen
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Optifit Spitzen
Hohe chemische und UV-Beständigkeit
1
Unsteril
2 bis 20 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl, 500 bis 5000 μl
5 Einkanalpipetten (2 bis 20 μl, 10 bis 100 μl, 20 bis 200 μl, 100 bis 1000 μl ,500 bis 5000 μl), Spitzengestelle für 96 Spitzen (0.5 bis 200 μl, 10 bis  1000 μl), Spitzengestell für 50 Spitzen (5000 μl), 1 linearer Ständer und 5 Pipettenhalter
UV-beständig
Autoklavierbar
Proline Plus
Proline Plus
Multipacks für mechanische Pipetten
Safe-Cone Filter
20/Pckg.
2 Jahre