Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Einkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Einkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. In Volumen von 0.1 μl bis 10 ml erhältlich.
321.00 CHF - 352.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001/13485, ISO 14001
Verstellbarer Spitzenabstand Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern und vollständiger Autoklavierbarkeit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Schritten Genauigkeit Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Schritten Genauigkeit Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10748205
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
728010
0.3 bis 3 μl 0.002 μl 10 bis 1.3 % Grau
321.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10586265
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
728020
1 bis 10 μl 0,01 μl 5 bis 1 % Grau
340.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12812433
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
728040
5 bis 50 μl 0,1 μl 3 bis 1 % Gelb
321.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10175474
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
728030
2 bis 20 μl 0,02 μl 3 bis 0.9 % Gelb
321.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10034174
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
728050
10 bis 100 μl 0,1 μl 2 bis 0.8 % Gelb
321.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10401245
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
728060
20 bis 200 μl 0,2 μl 2 bis 0.6 % Gelb
352.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10024704
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
728070
100 bis 1000 μl 1 μl 1 bis 0.6 % Blau
350.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10505315
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
728090
1 bis 10 ml 20 μl 3 bis 0.6 % Rot
340.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10309604
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
728080
500 bis 5000 μL 10 μl 2 bis 0.5 % Grün
321.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal sowohl für erfahrene Laborfachleute als auch für Studenten
  • Sehr große Auswahl an Pipetten, einschließlich Pipetten mit festem Volumen, für den Fall, dass das Volumen zur Fehlervermeidung bereits voreingestellt sein muss
  • Der Optiload-Mechanismus ermöglicht die Spitzenbeladung mit perfekter Abdichtung am Konus
  • Safe-Cone Filter minimieren das Kontaminationsrisiko
  • Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktion
  • Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
  • Langlebige, verstärkte Konstruktion mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Licht
Anwenderfreundliches und ergonomisches Design
  • Pipettieren mit wenig Kraftaufwand, komfortable Griff und Fingerunterstützung
  • Keine Notwendigkeit, die Pipette während des Pipettierens zusammenzudrücken
  • Leichter und einfacher Spitzenabwurf
  • Geringeres Risiko von RSI-Verletzungen (Repetitive Strain Injury)
  • Einfache Selbstkalibrierung
  • Große Zahlen und Farbcodierung auf der Volumenanzeige
  • Die Volumen-Farbkodierung ermöglicht eine korrekte Auswahl des Spitzenvolumens durch den passenden Farbcode
  • Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
  • Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001/13485, ISO 14001
Autoklavierbar
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern und vollständiger Autoklavierbarkeit
Polypropylene
Proline™
Non-sterile
Ergonomisch
Ja
Yes
Reusable
Ergonomic
1
No
Pipette
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
2 Jahre
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Einkanalpipetten