Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Einkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Einkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. In Volumen von 0.1 μl bis 10 ml erhältlich.
Marke:  Sartorius 728040
155.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12812433
  • 321.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Ideal sowohl für erfahrene Laborfachleute als auch für Studenten
  • Sehr große Auswahl an Pipetten, einschließlich Pipetten mit festem Volumen, für den Fall, dass das Volumen zur Fehlervermeidung bereits voreingestellt sein muss
  • Der Optiload-Mechanismus ermöglicht die Spitzenbeladung mit perfekter Abdichtung am Konus
  • Safe-Cone Filter minimieren das Kontaminationsrisiko
  • Einstellbare Volumeneinstellung mit Einrastfunktion
  • Die thermische Dämmung der internen Bauteile erhöht die Genauigkeit
  • Langlebige, verstärkte Konstruktion mit hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und UV-Licht
Anwenderfreundliches und ergonomisches Design
  • Pipettieren mit wenig Kraftaufwand, komfortable Griff und Fingerunterstützung
  • Keine Notwendigkeit, die Pipette während des Pipettierens zusammenzudrücken
  • Leichter und einfacher Spitzenabwurf
  • Geringeres Risiko von RSI-Verletzungen (Repetitive Strain Injury)
  • Einfache Selbstkalibrierung
  • Große Zahlen und Farbcodierung auf der Volumenanzeige
  • Die Volumen-Farbkodierung ermöglicht eine korrekte Auswahl des Spitzenvolumens durch den passenden Farbcode
  • Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
  • Leicht zu reinigen, da nur aus drei Teilen bestehend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 bis 1 %
Yes
Gelb
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit Safe-Cone Filtern und vollständiger Autoklavierbarkeit
Polypropylene
Proline™
Non-sterile
5 bis 50 μl
Minimieren Sie das Kontaminationsrisiko mit sicheren Filterkegeln und vollständiger Autoklavierbarkeit
Ja
ISO 9001/13485, ISO 14001
Autoklavierbar
Reusable
Ergonomic
1
No
Pipette
Ergonomisch
0,1 μl
2 Jahre
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Einkanalpipetten > Bereich:5 bis 50 μl; Farbcode: gelb