Learn More
Ansell™ proFood™ 92-465 Serie dunkelblaue Nitril-Handschuhe
Bietet hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk Blaue Nitril-Spritzhandschuhe von Ansell Edmont™ VersaTouch™ der Serie 92-465 bestehen aus einer innovativen Nitrilverbindung, die ausgezeichnete chemische und mechanische Eigenschaften, Komfort und Fingerfertigkeit bietet.
Marke:  Ansell™ 92465100
16.54 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11727713
  • 24.35 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vor Spritzern schützende Einweghandschuhe
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen. Verbesserter Griff
  • Enthält keinen Naturkautschuk
  • Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln
  • Gute Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk
  • Puderfrei
  • Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
Anwendungsbereiche:
  • Für alle Endstufen in der Fleisch- oder Fischverarbeitung
  • Kontrollierte Umwelträume
  • Fertiggerichte
  • Milchverarbeitung
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + I1:2009 und EN 374:2003
Nitril
4,7 mil
Rollrand/gerollt
92-465
Blau
9,5/10
0,12 mm
92-465_9
240 mm
Name des Produkts
Ansell™ proFood™ 92-465 Serie dunkelblaue Nitril-Handschuhe > Größe:9; Menge:100 Paare