Learn More
Ansell™ proFood™ 92-465 Serie dunkelblaue Nitril-Handschuhe
Bietet hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk Blaue Nitril-Spritzhandschuhe von Ansell Edmont™ VersaTouch™ der Serie 92-465 bestehen aus einer innovativen Nitrilverbindung, die ausgezeichnete chemische und mechanische Eigenschaften, Komfort und Fingerfertigkeit bietet.
Marke: Ansell™ 92465070
16.54 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vor Spritzern schützende Einweghandschuhe
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen. Verbesserter Griff
- Enthält keinen Naturkautschuk
- Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln
- Gute Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk
- Puderfrei
- Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
Anwendungsbereiche:
- Für alle Endstufen in der Fleisch- oder Fischverarbeitung
- Kontrollierte Umwelträume
- Fertiggerichte
- Milchverarbeitung
- Catering
Spezifikation
EN 420:2003 + I1:2009 und EN 374:2003 | |
Nitril | |
4,7 mil | |
Rollrand/gerollt | |
92-465 |
Blau | |
6,5/7 | |
0,12 mm | |
924657 | |
240 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen