Learn More
Ansell™ ProFood™ 78-110 Serie Weiße Textilhandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
9
Beschreibung
- Spezielle Hohlfasern
- Passt zu jeder Hand
- Waschbar bei maximal 40 °C mit üblichen Waschmitteln
- Nahtloses Design, um Unannehmlichkeiten oder Hautirritationen zu vermeiden
- Schnelle Aufnahme von Schweiß durch Fasern hält die Körperwärme aufrecht
- Ideal für gekühlte oder kalte Bedingungen bei nicht steriler und trockener Lebensmittelverarbeitung
- Kann entweder als Primärhandschuh oder als Unterhandschuh zum Schutz vor Kälte verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Fasern |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 314X, EN 511: 100, EN 407 |
Stulpenmaterial | Hohlfasern |
Coating Material | Hohlkernfasern |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 7 |
Modell | 78-110 |
Art der Handschuhstulpe | Glatt |
Auskleidung | Fasern |
Verpackungsart | Einzelpaarpacks |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ ProFood™ 78-110 Serie Weiße Textilhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur