Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™) Artikelnummer.: 15804992
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™)
Artikelnummer. 15804992 Alle ansehen Ansell Produkte
9
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Artikelnummer. 15804992
Marke: Ansell™ 80409090
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz
  • Nahtloses Nylonfutter, Gauge 13.
  • Rohe Nitrilbeschichtung
  • Vollständig eingetaucht.
  • Feine und dehnbare Stiche für einen ausgezeichneten Komfort.
  • Elastisches Strickbündchen für eine perfekte Passform
  • Hervorragende Abriebfestigkeit.
  • Mit einer Schicht überzogen, die gegen den Schmutz von Teilen beständig ist, die sie berühren müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/4121C, EN511/020
Chlorinated No
Klassifikation Kategorie II
Reinigung Waschtemperatur 40 °C
Beschichteter Bereich vollständig beschichtet
Bauweise Knit
Stulpenmaterial Nitril
Schnittstil Nummer
Beschreibung Handschuh für alle Arten von Arbeiten und unterschiedliche Handhabung in schwierigen thermischen Bedingungen
Coating Material Nitrilkautschuk, Polyurethan
Farbe Blau
Cut Resistance Rating Level 1
Einwegprodukt Nein
Oberflächenbehandlung außen Rough
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Acrylic, Polyester, Polyamide, Polyurethane, Nitrile
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
Größe 9
Sterilität Unsteril
Modell PowerFlex 80-409, 80-409
Dicke (metrisch) 2.65 mm
Fingerhandschuh Vollständiger Fingersatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Art der Handschuhstulpe Automatischer Strickbund
Grip Design Rough
Auskleidungsmaterial Acryl; Polyester
Auskleidung gestrickt
Verpackungsart 6 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Durchstechfestigkeit Stufe 1
Menge 72 Paar
Serie PowerFlex-Serie
Reißfestigkeit 2
Abmessungen (L x B) 265 mm x 122 mm
Länge (angloamerikanisch) 265 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 66 g
Name des Produkts
Ansell™ Powerflex™ 80-409 (ex Nitrotough™ N1700 FD Insulator™) >