Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System + Kunststoffpackung 2 x 384-Well, EnduraPlates
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System + Kunststoffpackung mit EnduraPlate kombiniert Zuverlässigkeit und Leistung mit flexiblen Konfigurations- und Kontrollfunktionen, die sich Ihren Forschungsanforderungen anpassen.
Marke: Applied Biosystems™ A41187
11537.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
12580.62 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Austauschen der 0,2 ml-Blöcke mit 96 Wells gegen einen anderen Blocktyp, wenn sich Ihr Durchsatz ändert
- Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
- Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
- Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
- Schnelle und effiziente PCR-Optimierung mit VeriFlex Blöcken, die besser sind als Gradienten
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Ausgezeichnete mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Schnell, standardmäßig | |
768 x 0,02 µl-Röhrchen, 2 x 384-Mikrotiterplatten | |
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Cloud, Ethernet | |
1 Package | |
2 x 384-Well isotherme Blöcke |
• ProFlex 2 x384 Well PCR-System • 5 x MicroAmp EnduraPlate Optische 384 Well-Reaktionsplatten, transparent, mit Barcode (insgesamt 100 Platten) • 1 x MicroAmp Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien) |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
56,5 x 33 x 27,2 cm (22 x 13 x 10,6 in.) | |
100 bis 240 V | |
PCR-System | |
0 °C bis 100 °C | |
3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) | |
20,4 kg (45 lb.) |