Learn More
Nitritex™ Profile Sensa XP™ Latex Gloves
Wird für die Arbeit im Reinraum verwendet. Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraumhandschuhe aus Latex sind naturfarben und bieten unschlagbaren Komfort.
9.95 CHF - 39.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 455, EN 374; AQL 1,5
Klassifikation Category III PPE, Class I Medical
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12705785
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PSXP202-M
Medium Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12795775
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PSXP201-S
Small Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12715785
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PSXP203-L
L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12725785
Unterlagen ansehen
Nitritex™
PSXP204-XL
X-Large Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Partikel: In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO Klasse 4 zu gewährleisten.
  • Physikalische Eigenschaften Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3) und 374-1, 2 und 3:2003.
  • Steril: Nicht steril
  • Qualitätssysteme: Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist. In einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 verarbeitet.
  • Probennahme und Inspektion: Gemäß ISO 2859.
Spezifikation
Spezifikation
EN 455, EN 374; AQL 1,5
Natural
Fully Textured
Latex
Unsteril
Spenderbox
12 in.
Category III PPE, Class I Medical
Zur einmaligen Verwendung
Beidhändig
Puderfrei
Beaded
100 Pk.
300 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ Profile Sensa XP™ Latex Gloves