Learn More
Nitritex™ Profile Sensa XP™ Latex Gloves
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
L
X-Large
Beschreibung
- Natural rubber latex provides exceptional strength while still providing excellent sensitivity
- Mid-arm ambidextrous gloves measure 300mm for more coverage
- Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
- Provides improved grip with a textured surface
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 455, EN 374; AQL 1,5 |
Klassifikation | Category III PPE, Class I Medical |
Farbe | Natural |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
Hand | Beidhändig |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | Medium |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritex™ Profile Sensa XP™ Latex Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur