Learn More
Ansell Profile 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Kombiniert Komfort und chemische Beständigkeit. Nitritex™ Profile 3000 Nitril-Untersuchungshandschuhe sind ein beidseitiger, latexfreier Handschuh mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und Durchstichfestigkeit, einer texturierten Oberfläche und einer Manschette mit Rollrand. Puderfrei, nicht steril.
57.65 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008, 13485:2003 und ISO 2859 |
---|---|
Klassifikation | Medizinisches Gerät der Klasse I |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12910825
|
Ansell
PNA3101-XS |
XS | N/A | |||||||
12930825
|
Ansell
PNA3103-M |
M |
59.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12940825
|
Ansell
PNA3104-L |
L |
57.65 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12970825
|
Ansell
PNA3107-XXXL |
3XL | N/A | |||||||
13178646
|
Ansell
PNA3100-XXS |
2XS |
595.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 26-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12920825
|
Ansell
PNA3102-S |
S | N/A | |||||||
12950825
|
Ansell
PNA3105-XL |
XL |
57.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12960825
|
Ansell
PNA3106-XXL |
2XL |
57.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
- Ausgezeichnete Durchstichfestigkeit
- Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt.
- Texturierte Oberfläche für besseren Griff
- Puder- und latexfrei, um Latexallergien des Typs I zu verhindern
- Handschuhe mit einer Länge von 240 mm/9.5 Zoll bis zum Handgelenk
- Leicht zugängliche Spenderbox mit 100 Handschuhen
Spezifikation
ISO 9001:2008, 13485:2003 und ISO 2859 | |
Weiß | |
Beidhändig | |
Nitril | |
Nitril-Untersuchungshandschuh | |
Für die Premiumuntersuchungen | |
Ja | |
In Box | |
Profil 3000 |
Medizinisches Gerät der Klasse I | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Ja | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
Rollrand/gerollt | |
Profil 3000 | |
100/Packung | |
240 mm |