Learn More
Ansell Profile 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril Artikelnummer.: 12930825
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell Profile 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 12930825
M
Click to view available options
Größe:
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Artikelnummer. 12930825
Marke: Ansell PNA3103M
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombiniert Komfort und chemische Beständigkeit. Nitritex™ Profile 3000 Nitril-Untersuchungshandschuhe sind ein beidseitiger, latexfreier Handschuh mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und Durchstichfestigkeit, einer texturierten Oberfläche und einer Manschette mit Rollrand. Puderfrei, nicht steril.
  • Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • Ausgezeichnete Durchstichfestigkeit
  • Stulpen mit Wulst erleichtern das Anziehen und geben sicheren Halt.
  • Texturierte Oberfläche für besseren Griff
  • Puder- und latexfrei, um Latexallergien des Typs I zu verhindern
  • Handschuhe mit einer Länge bis Handgelenk von 240 mm/9,5 in.
  • Leicht zugängliche Spenderbox mit 100 Handschuhen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, 13485:2003 und ISO 2859
Klassifikation Medizinisches Gerät der Klasse I
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe M
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Premiumuntersuchungen
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Modell Profil 3000
Verpackungsart In Box
Menge 100/Packung
Serie Profil 3000
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
Ansell Profile 3000 Untersuchungshandschuhe aus Nitril >