Learn More
uvex Profabutyl B-05R Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk ohne Stockinette
- Nahtlose 0,50 mm dicke Brombutyl-Beschichtung
- Verbesserte Griffigkeit bei feuchten oder nassen Anwendungen
- Beständig gegen polare Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Säuren und Laugen
Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen | Labor |
Coating Material | Bromobutyl |
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Yes |
Material | Butylgummi |
Produkttyp | Butyl Gloves |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 2010X |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | ABIKLNOT |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Profabutyl B-05R Chemical Protection Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur