Learn More
Invitrogen™ Western-Geräte Paket mit Tischgeräten
Das Invitrogen Western Devices Benchtop Paket für den Labortisch enthält alle erforderlichen Geräte, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien zur Durchführung qualitativ hochwertiger Western Blots
Marke:  Invitrogen™ IW3000S
Artikelnummer. 15884042
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Mini Gel Tank
• Bolt 4 – 12 % Bis-Tris Plus Gele, 10-Well
• Bolt MES Laufpuffer (20x)
• Bolt LDS Probenpuffer (4x)
• Bolt Probenreduktionsmittel (10x)
• SeeBlue Plus2 vorgefärbter Proteinstandard
• iBlot 2 Gel Transfergerät
• iBlot 2 Transferstapel, Nitrozellulose, Normalgröße
• iBind Western Device
• iBind Karten
• iBind Solution Kit
• SuperSignal West Pico Plus Chemilumineszenzsubstrat
Western Blot
Nitrozellulose, PVDF
iBlot2™
1 each
Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend
Bis-Tris-Gel, E-PAGE™ Gel, Midi-, Mini-, Tricine-Gel, Tris-Acetat-Gel, Tris-Glycin-Gel
Trocken
Western-Geräte-Paket
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Western-Geräte Paket mit Tischgeräten >