Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 iBind™ Flex Western Starter Kit
Das iBlot 3 iBind Flex Western Starter Kit enthält das iBlot 3 Western Blot Transfer Device, das iBind Flex Western Device und alle Verbrauchsmaterialien und Reagenzien, die für den Einstieg in die Verwendung beider Geräte für einen schnellen, effizienten Transfer und die Western-Verarbeitung erforderlich sind.
Marke:  Invitrogen™ IB31001SLF2
Artikelnummer. 17810305
  • 5501.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das iBlot 3 iBind Flex Western Starter Kit enthält das iBlot 3 Western Blot Transfer Device, das iBind Flex Western Device und alle Verbrauchsmaterialien und Reagenzien, die für den Einstieg in die Verwendung beider Geräte für einen schnellen, effizienten Transfer und die Western-Verarbeitung erforderlich sind.
Inhalt des iBlot 3 iBind Flex Western Starter Kits:
• iBlot 3 Western Blot Transfer Device
• iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (Nitrocellulose)
• iBind Flex Western Device
• iBind Flex Cards
• iBind Flex Solution Kit
• SuperSignal West Pico Plus Chemiluminescent Substrate
iBlot 3 Western Blot Transfer Device
Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein Gerät für den Dry-Transfer, das die Übertragung beim Western Blotting einfach, effizient und zuverlässig innerhalb von nur drei Minuten durchführt, ohne dass flüssige Puffer notwendig sind. Das iBlot 3 System ist sowohl mit Nitrocellulose- als auch mit Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membranen kompatibel und bietet ein vergleichbares oder sogar besseres Leistungsverhalten, verglichen mit herkömmlichen Wet-Transferverfahren, in einem Bruchteil der Zeit. Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein integraler Bestandteil des iBlot Dry-Blotting-Systems, das aus dem Transfergerät und Einweg-Transferstapeln besteht, die die erforderlichen Puffer und die Transfermembran (Nitrocellulose oder PVDF) enthalten.
iBind Flex Western Device
Das iBind Flex Western Device ist ein Gerät für die automatisierte Western-Verarbeitung, das jeden Schritt im Western-Protokoll von Blockieren über Waschen bis hin zu Antikörperinkubationen über sequenziellen lateralen Fluss (SLF) durchführt. SLF ermöglicht die zeitnahe Freisetzung und den Fluss von Lösungen und Antikörpern gegen die Membran ohne externe Stromquelle, Schüttler oder Tabletts. Jede Lösung wird aus den Wells des iBind Flex Geräts über SLF an die iBind Flex Card abgegeben, und die Lösungen fließen dann dort in den Stapelbereich der Karte. Die Glasfasermatrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran, was die Antigen-Antikörper-Interaktion verstärkt.
Das iBind Flex Western-Nachweisverfahren minimiert den Arbeitsaufwand und ist in hohem Maße reproduzierbar. Kurze Vorbereitungszeit. Jede Lösung wird über SLF in ca. 2,5 Stunden aus den Wells des iBind Flex Geräts an eine iBind Flex Card abgegeben. Im Vergleich zu manuellen Methoden benötigt das iBind Flex Western System weniger Primärantikörper, ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse und ist mit nachgeschalteten Nachweisprotokollen kompatibel. Das iBind Flex Western Device umfasst drei austauschbare Well-Einsätze zur Verarbeitung von bis zu einem Midi-Blot, zwei Mini-Blots oder sechs vertikal geschnittenen Strip-Blots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• iBlot 3 Gel Transfer Device
• Western Blot Roller
• iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, Nitrocellulose
• iBind Flex Western Device
• iBind Flex Card
• iBind Flex Solution Kit
• SuperSignal West Pico Plus Chemiluminescent Substrate
Western Blot
Nitrozellulose, PVDF
iBlot™ 3, iBind™
Less waste, Sustainable packaging, Sustainable disposal
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Chromogen, Chemolumineszenz, Fluoreszenz
Mini- oder Midi-Größe: Bis-Tris-Gele, Tricin-Gele, Tris-Acetat-Gele und Tris-Glycin-Gele
Trocken
Starter-Kit
1 kit