Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 1%
Für die schnelle und komfortable E-Gel™ Agarosegelelektrophorese, von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild, entwickelt. Umfasst E-Gel EX 1%ige Agarosegele.
Marke:  Invitrogen™ G8141ST
1496.74 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15716558
  • 2245.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Geladapter, Kabel mit Netzadapter.
Beschreibung
Beschreibung
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 1 %, enthält alles, was Sie benötigen, um schnell mit vorgegossenen E-Gel EX 1 %-Agarosegelen auf dem Gerät zu beginnen.
Inhalt des Kits:
  • 10 E-Gel EX Agarose-Gele, 1 % (Kat.- (Katalognummer G401001)
  • E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät (Bestellnr. G8100)
  • E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel Probenbeladungspuffer (1x) (Bestellnr. 10488091)
  • Gel-Anbruchmesser (Katalognummer EI9010)
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1 Elektrophoreseapparatur
• 10 E-Gel EX 1 % Gele
• 1 Fläschchen E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-Leiter
• 1 Netzteil
• 1 Brille
• 1 E-Gel Go! Adapter
• 1 Messer
Bei Raumtemperatur lagern.
1 kit
240 V Wechselspannung (Netzteil), 48 V Gleichspannung (Elektrophoreseapparatur)
Starter-Kit für Elektrophoreseapparatur
Raumtemperatur
240 VAC
Videos
  • Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system features
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:51
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:51
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system features
  • Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system - How to run E-Gel EX
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:32
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:32
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system - How to run E-Gel EX
  • Invitrogen Power Snap camera features
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:07
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:07
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Invitrogen Power Snap camera features
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-20
    Tage
    5
    Stunden
    13
    Minuten
    11
    Sekunden
    52
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-07-04
    Tage
    19
    Stunden
    13
    Minuten
    11
    Sekunden
    52
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX 1% > E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starterkit, enthält E-Gel EX 1 % Agarose-Gele