Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Western Pack B (PVDF)
Das Nassübertragungsgerät eignet sich ausschließlich für den Einsatz mit dem Minigel-Tank.
Marke: Invitrogen™ B1000B
1024.05 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 2 Mini Blot Module, 125 ml Bolt™ Transferpuffer (20x), 15 ml Bolt™ Antioxidans, 20/Packung PVDF-Membranen (0,2 μm)
Beschreibung
Der Tank fasst ein Blot-Modul pro Kammer, oder zwei Blot-Module insgesamt bei paralleler Anordnung. Das Mini-Blot-Modul ist kompatibel mit Bolt™ Bis-Tris Plus Gelen und kann ein Gel pro Nasstransfer aufnehmen. Der universelle Anschluss und die Formdichtung sorgen für eine einfache Handhabung des Blot-Moduls, während der innere Kern des Blot-Moduls die Verwendung von weniger methanolbasiertem Transferpuffer pro Nasstransfer erlaubt. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine in der Regel in 30 bis 60 Minuten auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
Spezifikation
Bolt™ | |
PVDF-Membran | |
Nass | |
Bolt™ |
≤ 2 Blot-Module ⁄ Mini-Gel Tank, 1 Mini-Gel ⁄ Blot-Modul | |
2 Mini Blot Modul 125 ml Bolt™ Transferpuffer (20x) 15 ml Bolt™ Antioxidans 20/Packung Nitrozellulosemembranen (0,2 µm) |
|
Mini, 8 x 8 cm |