Learn More
Invitrogen™ IL-6 Mouse ProcartaPlex™ Simplex Kit
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke: Invitrogen™ EPX01A-20603-901
Includes:
- Konzentrierte Magnet-Beads mit monoklonalem Maus-IL-6-Antikörpern
- IL-6-Standard (Maus) (gefriergetrocknet)
- Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Anti-Maus-IL-6-Antikörper
Beschreibung
Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden) wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (separat erhältlich) benötigt.
Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
• Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl
•Bewährte Luminex Technologie – vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen
ProcartaPlex Assays verwenden Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren in präzisem Verhältnis zueinander gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) erkannt werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
Spezifikation
Simplex-Kit | |
Maus | |
IL-6 [28] | |
Wie für Charge 1 bestimmt: 4,9 – 20.000 pg/ml | |
Luminex™ Geräte | |
IL-6 | |
IL6 | |
Interleukin-6 | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände | |
Gehäuse P08505 | |
Nasseis |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
Wie für Los 1 bestimmt: 0,21 pg/ml | |
Simplex-Kit | |
Interleukin 6 | |
16193 | |
ProcartaPlex™ | |
Il-6, B-Zell-Hybridoma-Wachstumsfaktor, Interleukin HP-1 | |
Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl | |
• 1 Fläschchen Erfassungs-Beads (50x) • 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper (50x) • 2 Fläschchen Standard-Mischung A (Maus) (gefriergetrocknet) Bei 2 – 8 °C lagern. |
|
Immunology, Oncology, Neurobiology, Toxicology, Cardiovascular |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
398394-003 | Analysenzertifikat | 13/11/2024 | EPX01A-20603-901 |
398394-002 | Analysenzertifikat | 24/04/2024 | EPX01A-20603-901 |
398394-001 | Analysenzertifikat | 01/02/2024 | EPX01A-20603-901 |
351847-006 | Analysenzertifikat | 14/12/2023 | EPX01A-20603-901 |
351847-005 | Analysenzertifikat | 22/09/2023 | EPX01A-20603-901 |