Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-Chelating Resin
Nickelbeladenes Affinitätsharz, das zur Aufreinigung rekombinanter Proteine verwendet wird, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten.
1384.00 CHF - 3705.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Das ProBond™ Harz ist vorgeladen und kann 1 bis 5 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50%ige Suspension in 20% Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni2+ geladen wird. Bei +4 °C lagern. ProBond™ Harz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil. |
---|---|
Stationäre Phase | Nickel-chelatbildend |
Produktlinie | ProBond™ |
Typ | Harz- |
Form | Suspension |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11500656
|
Invitrogen™
R80115 |
150 ml |
3705.00 CHF
150 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11590646
|
Invitrogen™
R80101 |
50 ml |
1384.00 CHF
50 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- ProBond™ Nickel-chelatbildendes Harz ist ein nickelbeladenes Affinitätsharz zur Aufreinigung rekombinanter Proteine, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten
- An das Harz gebundene Proteine können entweder mit einem Puffer mit niedrigem pH-Wert oder durch Konkurrenz mit Imidazol oder Histidin eluiert werden
- Die einstufige Reinigung kann sowohl unter nativen als auch unter denaturierenden Bedingungen durchgeführt werden
- ProBond™ Harz verwendet Chelatligand Iminodiessigsäure (IDA) in Verbindung mit einem äußerst quervernetzten 6%igen Agaroseharz
- Geeignet für den Einsatz in FPLC-, Batch- und Schwerkraft-basierten Durchflussanwendungen
- Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei 4°°C.
Spezifikation
Das ProBond™ Harz ist vorgeladen und kann 1 bis 5 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50%ige Suspension in 20% Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni2+ geladen wird. Bei +4 °C lagern. ProBond™ Harz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil. | |
ProBond™ | |
Suspension |
Nickel-chelatbildend | |
Harz- |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-Chelating Resin