Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-Chelating Resin
Nickelbeladenes Affinitätsharz, das zur Aufreinigung rekombinanter Proteine verwendet wird, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten.
Marke: Invitrogen™ R80101
1233.66 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Das ProBond Harz wird als 50%ige Suspension in 20 % Ethanol bereitgestellt.
Beschreibung
- ProBond™ Nickel-chelatbildendes Harz ist ein nickelbeladenes Affinitätsharz zur Aufreinigung rekombinanter Proteine, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten
- An das Harz gebundene Proteine können entweder mit einem Puffer mit niedrigem pH-Wert oder durch Konkurrenz mit Imidazol oder Histidin eluiert werden
- Die einstufige Reinigung kann sowohl unter nativen als auch unter denaturierenden Bedingungen durchgeführt werden
- ProBond™ Harz verwendet Chelatligand Iminodiessigsäure (IDA) in Verbindung mit einem äußerst quervernetzten 6%igen Agaroseharz
- Geeignet für den Einsatz in FPLC-, Batch- und Schwerkraft-basierten Durchflussanwendungen
- Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei 4 °C
Spezifikation
Das ProBond™ Harz ist vorgeladen und kann 1 bis 5 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50%ige Suspension in 20% Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni2+ geladen wird. Bei +4 °C lagern. ProBond™ Harz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil. | |
ProBond™ | |
50 ml |
Nickel-chelatbildend | |
Harz- | |
Suspension |